Få mere at vide
Iminodibenzyl, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iminodibenzyl |
| Smeltepunkt | 105 °C til 108 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 152732 |
| IUPAC navn | 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin |
| Formel vægt | 195.27 |
| Procent renhed | 97% |