Få mere at vide
Iminodibenzyl, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iminodibenzyl |
| Smeltepunkt | 105°C to 108°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 152732 |
| IUPAC navn | 2-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen |
| Formel vægt | 195.27 |
| Procent renhed | 97% |