Få mere at vide
Iminodibenzyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10316760
Brand: Thermo Scientific Acros 122071000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 494-19-9 | C14H13N | 195.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 494-19-9
Molekylær formel C14H13N
Molekylvægt (g/mol) 195.27
MDL nummer MFCD00005070
InChI nøgle ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
PubChem CID 10308
IUPAC navn 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
SMIL C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodibenzyl
Navn note 97%
Smeltepunkt 105°C to 108°C
Farve Beige til gul
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 195.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iminodibenzyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.