Få mere at vide
Iminodibenzyl 5-carbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30136595
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136595 10 g
30135359 1 g
30008116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI40810010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33948-19-5
Molekylær formel C15 H12 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 257.71
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-(Chlorocarbonyl)-10,11-dihydrodibenzazepine, 5-Chlorocarbonyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Carbamazepine Dihydro Chlorocarbonyl Impurity
IUPAC navn 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodibenzyl 5-Carbonyl Chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H12ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2
Formel vægt 257.0607