Få mere at vide
Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine), LoGiCal
Artikelnummer. 30460264
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460264 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460264 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0076.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Analyt- eller komponentnavne Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Løsningstype Fedt
SMIL C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC navn 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 195.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 195,1048 g/mol