Få mere at vide
Iminodiacetonitril, 95%
Artikelnummer. 11400068
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400068 100 g 100g
11410068 500 g 500g
11420068 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23660.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 628-87-5 | C4H5N3 | 95,11 g/mol
Iminodiacetonitril bruges som et kemisk mellemprodukt. Det bruges også til fremstilling af iminodieddikesyre. Yderligere bruges det til at studere interferensen af nitriler i cyanidbestemmelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iminodiacetonitril bruges som et kemisk mellemprodukt. Det bruges også til fremstilling af iminodieddikesyre. Yderligere bruges det til at studere interferensen af nitriler i cyanidbestemmelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone og varm methanol.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-87-5
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.11
MDL nummer MFCD00001887
InChI nøgle BSRDNMMLQYNQQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetonitrile, 2,2'-azanediyldiacetonitrile, acetonitrile, 2,2'-iminobis, 1,1'-imidodiacetonitrile, acetonitrile, iminodi, 2,2'-iminodiacetonitrile, 2,2'-iminobisacetonitrile, bis cyanomethyl amine, di cianometil ammina, 2-cyanomethyl amino acetonitrile
PubChem CID 69413
ChEBI CHEBI:71189
IUPAC navn 2-(cyanomethylamino)acetonitril
SMIL N#CCNCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodiacetonitrile
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 100 g
Beilstein 773803
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone and hot methanol.
Formel vægt 95.11
Procent renhed 95%