Få mere at vide
Iminodiacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iminodiacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 133.0375 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |