Få mere at vide
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate, 97%
Artikelnummer. 11360458
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360458 50 g 50g
11350458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043809.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17593-73-6 | C4H5NNa2O4 | 177.07 g/mol
Natriumiminodiacetat dibasisk hydrat (iminodieddikesyre dinatriumsaltmonohydrat) er blevet anvendt til fremstilling af forskellige iminodieddikesyre-agarosebærere, anvendelige til selektiv adsorption af store proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17593-73-6
Molekylær formel C4H5NNa2O4
Molekylvægt (g/mol) 177.07
MDL nummer MFCD00150689
InChI nøgle HAXVIVNBOQIMTE-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium iminodiacetate hydrate, iminodiacetic acid disodium salt hydrate, sodium 2,2'-azanediyldiacetate hydrate, disodium hydrate iminodiacetate, iminodiacetic acid, disodium salt monohydrate, sodium iminodiacetate dibasic hydrate, acmc-209ri5, c4h5no4.2na.h2o, disodium iminodiacetate monohydrate, sodium 2,2-azanediyldiacetate hydrate
PubChem CID 12520792
IUPAC navn dinatrium;2-(carboxylatomethylamino)acetat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Mængde 50 g
Merck Index 14,4917
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 177.07 (Anhydrous)
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk