Få mere at vide
Iminodiacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11414503
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414503 2500 g 2500g
11494493 100 g 100g
11404503 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11510.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142-73-4 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Iminoeddikesyre bruges som en hæmmer af bovin leverglutamatdehydrogenase. Det bruges som et reagens i syntesen af poly(N-isopropylacrylamid) (PNIPAM) mikrogelpartikler til metalaffinitetsbinding af peptider. Det bruges hovedsageligt til modulering af peptidmobilitet ved kapillærelektroforese. Det bruges også i kemoterapeutisk behandling for metalforgiftning. Det fungerer som en tridendatligand og danner metalkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iminoeddikesyre bruges som en hæmmer af bovin leverglutamatdehydrogenase. Det bruges som et reagens i syntesen af poly(N-isopropylacrylamid) (PNIPAM) mikrogelpartikler til metalaffinitetsbinding af peptider. Det bruges hovedsageligt til modulering af peptidmobilitet ved kapillærelektroforese. Det bruges også i kemoterapeutisk behandling for metalforgiftning. Det fungerer som en tridendatligand og danner metalkomplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-73-4
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.103
MDL nummer MFCD00004280
InChI nøgle NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
PubChem CID 8897
ChEBI CHEBI:24786
IUPAC navn 2-(carboxymethylamino)eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodiacetic acid
Smeltepunkt ∼243°C (decomposition)
Mængde 2500 g
Beilstein 878499
Merck Index 14,4917
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 133.1
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iminodiacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(carboxymethyl)Glycine