Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Iminodieddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10256640 25 g 25g
10711291 500 g 500g
10626594 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10256640 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 204970250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 142-73-4 | C4H7NO4 | 133.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-73-4
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.1
MDL nummer MFCD00004280
InChI nøgle NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
PubChem CID 8897
ChEBI CHEBI:24786
IUPAC navn 2-(carboxymethylamino)eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminodiacetic acid
Navn note 98+%
Smeltepunkt 243°C
Farve Hvid eller gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HN(CH2CO2H)2
Mængde 25 g
Beilstein 04, 365
Merck Index 15, 4959
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.43g/100 mL water (5°C). Other solubilities: 2.9g/100 mL water (20°C),6.3g/100 mL water (40°C),12.8g/100 mL water (60°C),23.0g/100 mL water (80°C),32.5g/100 mL water (100°C)
Formel vægt 133.1
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver