Få mere at vide
Imidurea, TRC
Artikelnummer. 30388950
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30388950 25 g
1 options
Artikelnummer. 30388950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI38757025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidurea
CAS 39236-46-9
Molekylær formel C11 H16 N8 O8
Mængde 25 g
Synonym Abiol, Biopure 100, Euxyl K 200, Germall 115, Imidazolidinyl urea, Imidurea, Kemipur 100, N,N''-Methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], Sepicide CI, Urea, N,N''-methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-
InChI formel InChI=1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
SMIL OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3-[[[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]carbamoylamino]methyl]urea
Molekylvægt (g/mol) 388.29
Formel vægt 388.1091