Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidurea |
| Navn note | 26-28% nitrogen |
| pH | 6,0 til 7,5 (1 % vandig opl.) |
| Tab ved tørring | 3,0 % maks. (48 timer) (vakuum, P2O5) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 4957 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| Formel vægt | 388.29 |
| Vis mere |