Få mere at vide
Imidurea, 26-28% nitrogen
Artikelnummer. 10063300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10063300 100 g Glasflaske 100g
10521121 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10063300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268701000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.06 DKK
    711.65 DKK / 100g
    Spare 79.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39236-46-9
Molekylær formel C11H16N8O8
Molekylvægt (g/mol) 388.29
MDL nummer MFCD00221482
InChI nøgle ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
IUPAC navn 1-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3- 3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]carbamoylamino]methyl]urinstof
SMIL C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidurea
Navn note 26-28% nitrogen
pH 6.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Tab ved tørring 3.0 % max. (48 hrs) (vacuum, P2O5)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 4957
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 388.29
Procent renhed 26-28% nitrogen
Fysisk form Væske