Få mere at vide
Imidocarb 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313788
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313788 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313788 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14284500ME100
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidocarb
CAS 27885-92-3
Analyt- eller komponentnavne Imidocarb
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C19 H20 N6 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
SMIL O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
IUPAC navn 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urinstof
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 348.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 348,1699 g/mol