Få mere at vide
Imid-forlænget bismaleimid, pulver, BMI-3000, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15422747
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422747 25 g 25g
15432747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15422747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046681.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 921213-77-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imide-extended bismaleimide
Farve Gul
Navn note BMI-3000
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g