Få mere at vide
Imide-extended bismaleimide, gel, BMI-3000, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472707 25 g 25g
15482707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046532.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 921213-77-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imide-extended bismaleimide, gel, BMI-3000
Farve Ravgul
Fysisk form Gel
Mængde 25 g