Få mere at vide
Imid-forlænget bismaleimid, BMI-1500, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442787
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442787 25 g 25g
15452787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15442787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046867.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1290041-56-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imide-extended bismaleimide
Farve Ravgul
Navn note BMI-1500
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 25 g