Få mere at vide
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16(PKR Inhibitor), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16(PKR Inhibitor) |
| CAS | 608512-97-6 |
| Molekylær formel | C13H8N4OS |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one, 6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-4-ylmethylene)- 7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one, GW 506033X |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3- |
| SMIL | O=C1Nc2ccc3ncsc3c2/C/1=C/c4c[nH]cn4 |
| IUPAC navn | (8Z)-8-(1H-imidazol-4-ylmethylidene)-6H-pyrrolo[2,3-g][1,3]benzothiazol-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.29 |
| Formel vægt | 268.0419 |