Få mere at vide
Imidazolidinyl urea
Artikelnummer. 15477218
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477218 100 g 100g
15467218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60729.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388,297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39236-46-9
Molekylær formel C11H16N8O8
Molekylvægt (g/mol) 388.297
MDL nummer MFCD00038890
InChI nøgle ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
IUPAC navn 1-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3- 3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]carbamoylamino]methyl]urinstof
SMIL C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazolidinyl urea
Smeltepunkt 141 °C til 143 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 388.3