Få mere at vide
Imidazolidinyl urea, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402319
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402319 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402319 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1158
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazolidinyl urea
Fysisk form Solid
CAS 39236-46-9
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H16N8O8
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (257.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC(C(N1)=O)N(CO)C1=O)NCNC(NC(C(N2)=O)N(CO)C2=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 388.29
Formel vægt 388.29
Procent renhed 95.63%