Få mere at vide
Imidazole Salicylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049091
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049091 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049091 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0045.12
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Imidazole Salicylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole Salicylate
CAS 36364-49-5
Analyt- eller komponentnavne Imidazole Salicylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 O3 . C3 H5 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Imidazole Salicylate
InChI formel InChI=1S/C7H6O3.C3H4N2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;1-2-5-3-4-1/h1-4,8H,(H,9,10);1-3H,(H,4,5)
SMIL Oc1ccccc1C(=O)[O-].c2c[nH]c[nH+]2
IUPAC navn 2-hydroxybenzoate;1H-imidazol-3-ium
Molekylvægt (g/mol) 206.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 206.0691 g/mol