Få mere at vide
Imidazole Salicylate, Mikromol™
Beskrivelse
Imidazole Salicylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole Salicylate |
| CAS | 36364-49-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Imidazole Salicylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 O3 . C3 H5 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Imidazole Salicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3.C3H4N2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;1-2-5-3-4-1/h1-4,8H,(H,9,10);1-3H,(H,4,5) |
| SMIL | Oc1ccccc1C(=O)[O-].c2c[nH]c[nH+]2 |
| IUPAC navn | 2-hydroxybenzoate;1H-imidazol-3-ium |
| Vis mere |