Få mere at vide
Imidazol-d4, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole-D4 |
| CAS | 1-9-6923 |
| Molekylær formel | C3 D4 N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1 H-Imidazole-1,2,4,5-d4 (9 CI, ACI), Imidazole-d4 (7 CI, 8 CI), Imidazole-2H4, Imidazole-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3 H,(H,4,5)/i1D,2 D,3 D/hD |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetradeuterioimidazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.1019 |
| Formel vægt | 72,0626 g/mol |
| Show More |