Få mere at vide
Imidazole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole-d3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D |
| Formel vægt | 71.0563 |