Få mere at vide
Imidazol, 99%
Artikelnummer. 11449562
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449562 500 g 500g
11439562 100 g 100g
11453913 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449562 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10221.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68,08 g/mol
Imidazol bruges som buffer i pH-området 6,2-7,8. Det er også en histaminantagonist. Det fungerer som en chelator og danner komplekser med forskellige divalente kationer. Det bruges som korrosionshæmmer på visse overgangsmetaller såsom kobber. Dets derivater, som polybenzimidazol (PBI), virker som brandhæmmende midler. Det anvendes i fotografi og elektronik. Imidazolsalte bruges som ioniske væsker og forstadier til stabile karbener. Imidazolderivater som ketoconazol, miconazol og clotrimazol er involveret i behandlingen af forskellige systemiske svampeinfektioner. Det er en del af teofyllinmolekylet, som findes i teblade og kaffebønner, og som stimulerer centralnervesystemet.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
Imidazol anvendes som en buffer i intervallet pH 6,2-7,8. Det er også en histaminantagonist. Det fungerer som en chelator og danner komplekser med forskellige divalente kationer. Det bruges som korrosionsinhibitor på visse overgangsmetaller såsom kobber. Dets derivater, som polybenzimidazol (PBI ), virker brandhæmmende. Den finder anvendelse i fotografi og elektronik. Imidazolsalte bruges som ioniske væsker og forstadier til stabile carbener. Imidazolderivater som ketoconazol, miconazol og clotrimazol er involveret i behandlingen af forskellige systemiske svampeinfektioner. Det er en del af theophyllin-molekylet, der findes i teblade og kaffebønner, som stimulerer centralnervesystemet.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, ether, acetone, chloroform, pyridin og methanol. Let blandbar med benzen og petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syreanhydrider og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-32-4
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC navn 1H-imidazole
SMIL N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole
Smeltepunkt 88 °C til 92 °C
Tæthed 1.03 g/mL
Kogepunkt 256 °C
Flammepunkt 145 °C (293 °F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 g
Beilstein 103853
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, ether, acetone, kloroform, pyridin og methanol. Let blandet med benzen og petroleumsether.
Formel vægt 68.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller, flager eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole