Få mere at vide
Imidazole, 99%
Artikelnummer. p-4509667 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10686312
Brand: Thermo Scientific Acros 122020050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Imidazole, >-98.5%, C3H4N2, CAS Number-288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, 1,3-diazole, glyoxalin, glyoxaline, imidazol, imidazole, iminazole, imutex, miazole, pyrro b monazole, 500g, 99%, 23, 45, 255.0 deg.C to 256.0 deg.C, CHEBI:16069, White to Yellow, 01,492; 02,220, 145 deg.C, 68.08 | CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-32-4
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC navn 1H-imidazole
SMIL N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole
Smeltepunkt 86.0°C to 90.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 255.0°C to 256.0°C
Flammepunkt 145°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Merck Index 15, 4953
Opløselighedsinformation Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Formel vægt 68.08
Damptryk 0.003mbar at 20°C
Procent renhed 99%
Fysisk form Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.