Få mere at vide
Imidazol, 99%
Artikelnummer. 10284730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10284730 100 g Plastflaske 100g
10686312 5 g Glasflaske 5g
10696502 500 g Plastflaske 500g
10676122 2 kg Plastflaske 2kg
11976251 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10284730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.24 DKK
    316.65 DKK / 100g
    Spare 35.59 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Imidazol, >-98,5%, C3H4N2, CAS-nummer-288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadien, 1,3-diazol, glyoxalin, glyoxalin, imidazol, imidazol, imidazol, iminazol, imutex, miazol, pyrro b monazol, 500g, 99%, 23, 45, 255,0 grader. C til 256,0 grader. C, CHEBI:16069, Hvid til Gul, 01.492; 02.220, 145 grader. C, 68.08 | CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-32-4
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC navn 1H-imidazole
SMIL N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole
Smeltepunkt 86,0 °C til 90,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 255,0 °C til 256,0 °C
Flammepunkt 145 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Merck Index 15, 4953
Formel vægt 68.08
Damptryk 0,003 mbar ved 20 °C
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.