Få mere at vide
Imidazole, ≥99%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496561 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11496561 100 g
11476561 5 g
11486561 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496561 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219482980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 288-32-4
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC navn 1H-imidazole
SMIL N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 100 g
Formel vægt 68.08
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Fast stof