Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole |
| Smeltepunkt | 86.0°C to 90.0°C |
| Farve | Hvid til gul eller beige |
| Kogepunkt | 255.0°C to 256.0°C |
| Flammepunkt | 145°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 23, 45 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Imidazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.