Få mere at vide
Imidazol, >98,5 % (tør basis), Ultrapure
Artikelnummer. 15895158 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15895158 100 g Plastflaske 100g
15805168 500 g Plastflaske 500g
15815308 1 kg Plastflaske 1kg
15825308 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15895158 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J17525.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.16 DKK
    513.65 DKK / 100g
    Spare 56.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68,08 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-32-4
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC navn 1H-imidazol
SMIL N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole
Smeltepunkt 88 °C til 92 °C
Tæthed 1.03
Kogepunkt 256 °C
Flammepunkt 145 °C
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
FN nummer UN3263
Beilstein 103853
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 68.08
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ultrapure
Fysisk form Flakes or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole