Få mere at vide
Imidazole, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11731358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11731358 100 g Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11731358 Leverandør Serva Electrophoresis Leverandørnr. 2608101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 288-32-4
Smeltepunkt 89°C to 91°C
Tæthed 500 - 600kg/m3
pH 9.5 to 11
Tændingspunkt 480°C
Molekylær formel C3H4N2
MDL nummer MFCD00005183
Mængde 100 g
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMIL N1C=CN=C1
IUPAC navn 1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Damptryk 0.003hPa
Fysisk form Crystals or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.