Få mere at vide
Imidazole-4-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 15460878
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460878 1 g 1g
15470878 5 g 5g
15480878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54642.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58767-51-4 | C3H3ClN2O2S | 166.579 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58767-51-4
Molekylær formel C3H3ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 166.579
MDL nummer MFCD08687938
InChI nøgle MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonylimidazole, imidazole-4-sulfonyl chloride, pubchem19106, imidazole-4-sulfonylchloride, imidazole-4-sulphonyl chloride, imidazole-4-sul-fonyl chloride, 1-h-imidazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 18961164
IUPAC navn 1H-imidazol-5-sulfonylchlorid
SMIL C1=C(NC=N1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole-4-sulfonyl chloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 165.96
Procent renhed 97%