Få mere at vide
Imidazole-4-methyl Methanethiosulfonate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole-4-methyl Methanethiosulfonate Hydrochloride |
| CAS | 1184970-27-1 |
| Molekylær formel | C5H9ClN2O2S2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2S2.ClH/c1-11(8,9)10-3-5-2-6-4-7-5;/h2,4H,3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMIL | Cl.CS(=O)(=O)SCc1c[nH]cn1 |
| IUPAC navn | 4-(methylsulfonylsulfanylmethyl)-1H-imidazole;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.72 |
| Formel vægt | 227.9794 |