Få mere at vide
Imidazole-4-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 15493408
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493408 1 g 1g
15413418 250 mg 250mg
15403418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56862.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1072-84-0 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-84-0
Molekylær formel C4H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 112.09
MDL nummer MFCD00082203
InChI nøgle NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 14080
IUPAC navn 1H-imidazol-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 294°C to 295°C
Mængde 1 g
Formel vægt 112.09
Procent renhed 98%