Få mere at vide
Imidazol-4-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11496017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496017 1 g 1g
11406027 5 g 5g
11416027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25050.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3034-50-2 | C4H4N2O | 96,089 g/mol
Imidazol-4-carboxaldehyd er et 4-formylderivat af imidazol, der anvendes til fremstilling af C17,20-lyaseinhibitor til behandling af androgenafhængig prostatacancer. Det bruges også til syntese af andre biologisk aktive forbindelser såsom antimalariamedicin, fremstilling af kolorimetriske kemosensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Imidazol-4-carboxaldehyd er et 4-formylderivat af imidazol, der anvendes til fremstilling af C17,20-lyaseinhibitor til behandling af androgenafhængig prostatacancer. Det bruges også til syntese af andre biologisk aktive forbindelser såsom antimalariamedicin, fremstilling af kolorimetriske kemosensorer.
Opløselighed Opløseligt i
DMSO, methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-50-2
Molekylær formel C4H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 96.089
MDL nummer MFCD00173726
InChI nøgle ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
IUPAC navn 1H-imidazol-5-carbaldehyd
SMIL C1=C(NC=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 174 °C til 177 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, methanol.
Formel vægt 96.09
Procent renhed 97%