Få mere at vide
Imidazol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406027
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11406027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25050.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3034-50-2 | C4H4N2O | 96.089 g/mol
Imidazol-4-carboxaldehyd er et 4-formylderivat af imidazol, der anvendes til fremstilling af C17,20-lyaseinhibitor til behandling af androgenafhængig prostatacancer. Det bruges også til syntese af andre biologisk aktive forbindelser såsom antimalariamedicin, fremstilling af kolorimetriske kemosensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Imidazol-4-carboxaldehyd er et 4-formylderivat af imidazol, der anvendes til fremstilling af C17,20-lyaseinhibitor til behandling af androgenafhængig prostatacancer. Det bruges også til syntese af andre biologisk aktive forbindelser såsom antimalariamedicin, fremstilling af kolorimetriske kemosensorer.
Opløselighed Opløseligt i
DMSO, methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-50-2
Molekylær formel C4H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 96.089
MDL nummer MFCD00173726
InChI nøgle ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
IUPAC navn 1H-imidazol-5-carbaldehyd
SMIL C1=C(NC=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 174°C to 177°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,methanol.
Formel vægt 96.09
Procent renhed 97%