Få mere at vide
Imidazol-4-eddikesyre monohydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11490647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490647 1 g 1g
11400657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22473.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 3251-69-2 | C5H7ClN2O2 | 162,57 g/mol
En GABAc-antagonist Imidazol-4-eddikesyremonohydrochlorid anvendes til fremstilling af imidazolyl-polyethylenimin-modificerede nanopartikler. Det bruges også til at fremstille pyridyl- og imidazoylfunktionaliserede carboproteiner og potentielle metalion-chelatorer. Desuden fungerer det som et imidazolderivat med potentielle antituberkulose egenskaber. Ud over dette bruges det til fremstilling af acylguanidin-hæmmere af beta-secretas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En GABAc-antagonist Imidazol-4-eddikesyremonohydrochlorid anvendes til fremstilling af imidazolyl-polyethylenimin modificerede nanopartikler. Det bruges også til at fremstille pyridyl- og imidazoylfunktionaliserede carboproteiner og potentielle metalion-chelatorer. Desuden fungerer det som et imidazolderivat med potentielle antituberkulose egenskaber. Ud over dette bruges det til fremstilling af acylguanidin-hæmmere af beta-secretas.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3251-69-2
Molekylær formel C5H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.57
MDL nummer MFCD00012698
InChI nøgle MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
PubChem CID 145685
IUPAC navn 2-(lH-imidazol-5-yl)eddikesyre;hydrochlorid
SMIL Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
Smeltepunkt 221 °C til 224 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Beilstein 3701591
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 162.58
Procent renhed 97%