Få mere at vide
Imidazole-4,5-dicarboxylic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 570-22-9 |
| Smeltepunkt | 270°C to 275°C |
| MDL nummer | MFCD00005200 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, Imidazole-4,5-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.1 |
| Grad | Research |