Få mere at vide
Imidazole-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole-15N2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1 |