Få mere at vide
Imidazole-13C,15N2 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole-13C,15N2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i3+1,4+1,5+1 |