Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Imidazol, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15445719
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445719 250 mL 250ml
15435719 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15445719 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63496.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.01 DKK
    900.65 DKK / 250ml
    Spare 99.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68,08 g/mol
Imidazol bruges som en chelator til binding af forskellige divalente kationer og bruges også til at eluere mærkede proteiner bundet til Ni-ioner bundet til overfladen af perler i kromatografikolonnen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Imidazol bruges som chelator til binding af forskellige
divalente kationer og bruges også til at eluere mærkede proteiner bundet til Ni-ioner bundet til overfladen af perler i kromatografikolonnen.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-32-4
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1H-imidazole
SMIL N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole
Koncentration 0.5 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole, 0.5M buffer solution, pH 7.5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole, Hydrochloric acid