Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Imidazol, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,0
Artikelnummer. 15494929
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494929 100 mL 100ml
15404939 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494929 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62593.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-32-4
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.079
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1H-imidazole
SMIL N1C=CN=C1
Tekniske data
Koncentration 0,5 M buffer sol.
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL