Få mere at vide
Imidazol, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 288-32-4 |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 6.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | C3H4N2 |
| MDL nummer | MFCD00005183 |
| InChI nøgle | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | N1C=CN=C1 |
| IUPAC navn | 1H-imidazole |
| Vis mere |