Få mere at vide
Imidazol, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444619
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444619 100 ml 100ml
15454619 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62207.AE
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 288-32-4
Koncentration 0.5 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
Molekylær formel C3H4N2
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMIL N1C=CN=C1
IUPAC navn 1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 68.08