Få mere at vide
Imidazol-1-yleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30390773
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30390773 10 g
1 options
Artikelnummer. 30390773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI38560010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Molekylær formel C5 H6 N2 O2
Mængde 10 g
Synonym 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMIL OC(=O)Cn1ccnc1
IUPAC navn 2-imidazol-1-yleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.0429