missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Imidazol-1-yleddikesyre, TRC

Artikelnummer. 30405538
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405538 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI3856005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Molekylær formel C5 H6 N2 O2
Mængde 5 g
Synonym 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMIL OC(=O)Cn1ccnc1
IUPAC navn 2-imidazol-1-yleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.0429
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.