Få mere at vide
Imidazo[5,1-b]thiazole-3-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazo[5,1-b]thiazole-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O2S.ClH/c9-6(10)4-2-11-5-1-7-3-8(4)5;/h1-3H,(H,9,10);1H |
| Formel vægt | 203.976 |