Få mere at vide
Imidazo[2,1-b]thiazol-6-carbaldehyd 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10538063
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10538063 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10548063 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538063 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 120107-61-1
Molekylær formel C6H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 152.171
InChI nøgle VYBDPAAWKNKEKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 2,1-b thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehyde, acmc-20moqu, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehydeimidazo
PubChem CID 4961258
IUPAC navn imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carbaldehyd
SMIL C1=CSC2=NC(=CN21)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[2, 1-b]thiazole-6-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 152.18
Procent renhed 97%