Få mere at vide
imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10770914
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10770914 250 mg 250mg
10005732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10770914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 53572-98-8
Molekylær formel C6H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.17
MDL nummer MFCD03419463
InChI nøgle BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 2759354
IUPAC navn imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylsyre
SMIL C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 168.18
Procent renhed 97%