Få mere at vide
Imidazo[1,2-b]pyridazin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15395028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15395028 1 g 1g
15305038 5 g 5g
15315038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15395028 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455660010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 766-55-2
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
InChI nøgle VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
PubChem CID 136599
IUPAC navn imidazo[1,2-b]pyridazin
SMIL C1=CC2=NC=CN2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-b]pyridazine
Smeltepunkt 54,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i DMF
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazo[1,2-b]pyridazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.