Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Artikelnummer. 30408503
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30408503 5 g
1 options
Artikelnummer. 30408503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI3874505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 274-76-0
Molekylær formel C7H6N2
Mængde 5 g
Synonym 1,3a-Diazaindene, 1-Azaindolizine, Pyridino[1',2':1,2]glyoxaline, Pyrimidazole
InChI formel InChI=1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
SMIL c1ccn2ccnc2c1
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 118.14
Formel vægt 118.0531